Merck
Z728152
Hettich® 角度固定ローター、30
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place (w/ bio-containment lid)
別名:
Hettich® 遠心分離機ローター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
to hold 30 x 0.2/2.0 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 4790
パラメーター
24,400 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG