Merck
Z729906
Hettich® 角度固定ローター、 48 、 2 列
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 48 place, 2 rows (w/ bio-containment lid)
別名:
Hettich® 遠心分離機ローター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.82
特徴
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row)
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1158-L
パラメーター
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)