Merck
Z652229
Hettich® MIKRO 120遠心機アクセサリー
adapter for 1.5 ml tubes 11x28 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
詳細
for use with 1252-A, 1258-A, 2434, 2437, 1195-A, 1189-A, 1158-L, 1154-L, 1555, 1552, 1553, 1789-A, 4790-A, 4489-A, 1226-A, 1213-A, 2428
特徴
Holds 1.5 mL tubes
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Hettich 2031
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)