Merck
Z601381
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.82
特徴
capacity 7 ‑ 50 mL
to hold 6 x 50 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1016
パラメーター
4,025 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • MIKRO 220R遠心分離機のみと互換性があります。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)