Merck
T1943
Greiner 遠心管
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field
別名:
遠心用チューブ, Greiner 遠心管
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
無菌性
sterile
特徴
RCF 3,500 × g
graduations, ID field
包装
pack of 100
case of 1000
メーカー/製品名
Greiner 188271-N
キャパシティ
15 mL
直径× L
17 mm × 120 mm
blue cap
colorless tube
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グライナー遠心管
高品質で澄明なポリプロピレン製遠心管。遠心管は、遠心分離する溶液の比重とローターのタイプに応じて、約3,200×g(50 mLサイズ)および3,500×g(15 mLサイズ)まで安全に遠心分離できます。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.