Merck
AXYSCT15ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, sterile
別名:
Conical centrifuge tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
無菌性
sterile
包装
pack of 25 ea
case of 500 ea
メーカー/製品名
Axygen Inc SCT-15ML-25-S
Corning
パラメーター
12000 × g max. RCF
キャパシティ
15 mL
clear
フィッティング
cap (screw cap)
適合性
suitable for (centrifugation)