Merck
HS4427R
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Racked), sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom
natural
無菌性
sterile
特徴
cap external threaded
graduations
包装
pack of 500 ea (Racked)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4427R
パラメーター
9,500 × g max. RCF
キャップ直径
34.9 mm
キャパシティ
50 mL
チューブ直径
29 mm
適合性
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging. Additional graduationd markings at 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 mL for additional ease for end-users.
特徴および利点
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Recyclable chipboard used for the racks making them more environmentally friendly
  • Racked Sterile
  • Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)