Merck
HS4429
Centrifuge Tube
tube capacity 50 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
別名:
Centrifuge Container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
black
conical bottom
無菌性
sterile
特徴
cap external thread
包装
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4429
パラメーター
9,400 × g max. RCF
キャップ直径
34.9 mm
チューブ容量
50 mL
チューブ直径
29 mm
適合性
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
特徴および利点
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)