物質
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
無菌性
sterile
特徴
RCF 3,200 × g
graduations, ID field
包装
pack of 25
case of 500
メーカー/製品名
Greiner 227261
キャパシティ
50 mL
直径× L
30 mm × 115 mm
色
blue cap
colorless tube
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高品質で澄明なポリプロピレン製遠心管。遠心管は、遠心分離する溶液の比重とローターのタイプに応じて、約3,200×g(50 mLサイズ)および3,500×g(15 mLサイズ)まで安全に遠心分離できます。
アプリケーション
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.