Merck
Z724408
Hettich®アダプター、ローター 1013、1015、1115、1416、1613 および 1615用
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
別名:
Hettich®遠心分離機アダプター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
Holds 5 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1054-A
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 1013、1015(Z722758)、1115(Z601217)、1416(Z722766)、1613および1615(Z724297)のローターと互換性があります。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)