特徴
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific 120622
パラメーター
12,500 rpm speed (max.)
9,783 × g max. RCF
適合性
Heathrow Scientific HS10050
詳細
High speed rotor for MagFuge.
法的情報
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)