Merck
Z631140
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R 遠心分離機アクセサリ
Adapter for 15 mL Falcon tubes 17x120 mm, for UNIVERSAL 320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1466
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)