Merck
Z173169
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk filter tube
capacity 75 mL, porosity 25-50 μm, male Joints: ST/NS 14/20 (2), female Joints: ST/NS 14/20 (2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
colorless tube
round bottom
ジョイント
female Joints: ST/NS14/20 (2)
male Joints: ST/NS14/20 (2)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
キャパシティ
75 mL
ポアサイズ
25-50 μm porosity
結合型
non-treated surface
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)