由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
800 °F
シェルフライフ
Expiration date period - 5 years
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
色
colorless
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
solidification point ≥15.6 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200611-BULK-K:
W200611-SAMPLE:
W200611-1KG-K:4548173954349
W200611-SAMPLE-K:
W200611-10KG-K:4548173954332
W200611-1KG:
W200611-VAR-K:
W200611-10KG:
W200611-1DRUM-K:
W200611-25KG:
W200611-25KG-K:4548173954356