About This Item
Halal
Kosher
natural
おすすめの製品
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
800 °F
シェルフライフ
Expiration date period - 5 years
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
colorless
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
sour
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Campylobacter jejuni に感染したブロイラーに対する連続的な水消毒プログラムの実施と、腸内健康バイオマーカーの可能性に関する調査:この研究では、酢酸ベースの消毒プログラムがブロイラー雛の腸内健康バイオマーカーに及ぼす影響を調査し、Campylobacter jejuni 感染に対する耐性を向上させることを目的としています(Mantzios et al., 2024)。
- フライアッシュで埋め立てた再生土壌における低分子有機酸の分布特性:研究:この研究では、再生土壌における酢酸およびその他の低分子有機酸の存在と分布を調査し、それらの環境への影響と土壌修復における潜在的な用途に焦点を当てています(Zheng et al., 2024)。
- ブロイラー鶏の腸内微生物群集、バリア機能、免疫機能に対する抗生物質カクテルの影響:この研究では、酢酸およびその他の抗生物質がブロイラー鶏の腸の健康と免疫機能に及ぼす影響を評価し、家禽の初期発育におけるその利点を強調しています(Abbas et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200603-SAMPLE:
W200603-1KG-K:4548173952628
W200603-1KG:
W200603-10KG:
W200603-25KG-K:4548173952635
W200603-5KG:
W200603-VAR-K:
W200603-5KG-K:4548173952642
W200603-10KG-K:4548173952611
W200603-BULK-K:
W200603-25KG:
W200603-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック