Merck
W325007
Sigma-Aldrich
2-アセチル-3-エチルピラジン
98%, FG
別名:
1-(3-エチルピラジン-2-イル)エタノン, 2-アセチル-3-エチル-1,4-ジアジン, チップピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O
CAS番号:
分子量:
150.18
FEMA番号:
3250
EC Number:
欧州評議会番号:
11293
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.049
NACRES:
NA.21
官能:
cocoa; musty; nutty; woody
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
54-56 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; musty; nutty; woody
SMILES記法
CCc1nccnc1C(C)=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-3-7-8(6(2)11)10-5-4-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
PPJSYGVFDJEMRP-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-アセチル-3-エチルピラジンは、香料成分として一般に使用されるピラジン誘導体です。強力なナッツのような香り、また、土のような、ローストしたような香りがあり、食品の香料や芳香成分として使用されます
アプリケーション
2-アセチル-3-エチルピラジンは、以下のとおりです。
  • 中国酢の熟成過程で確認され、時間をかけて追跡された揮発性香味化合物の1つです。この酢のナッツのような香りや、キャラメルのような香りの原因です
  • 動物飼料中の安全な香料として使用されています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W325007-25G:
W325007-SAMPLE-K:
W325007-1KG-K:
W325007-BULK-K:
W325007-25G-K:4548173976372
W325007-SAMPLE:
W325007-VAR-K:
W325007-100G-K:4548173976365
W325007-1KG:
W325007-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Safety and efficacy of pyrazine derivatives including saturated ones belonging to chemical group 24 when used as flavourings for all animal species
EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) and Rychen G, et al.
EFSA Journal, 15(2), e04671-e04671 (2017)
Tracking volatile flavor changes during two years of aging of Chinese vinegar by HS-SPME-GC-MS and GC-O
Al-Dalali S, et al.
Journal of food composition and analysis, 106, 104295-104295 (2022)