Merck
W327312
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルピラジン
natural (US)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
FEMA番号:
3273
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
14.021
NACRES:
NA.21
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
品質水準
300
400
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥90%
bp
154 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coffee; meaty; nutty
SMILES記法
Cc1cncc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
HJFZAYHYIWGLNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Pyrazines Biosynthesis by Bacillus Strains Isolated from Natto Fermented Soybean.: This study explores the biosynthesis of pyrazines, including 2,6-Dimethylpyrazine, by Bacillus strains isolated from natto fermented soybean. The research highlights the biochemical pathways and potential applications in flavor and aroma enhancement in food products, providing insights into the natural production of these compounds (Kłosowski et al., 2021).
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W327312-SAMPLE-K:
W327312-250G-K:
W327312-50G-K:
W327312-VAR-K:
W327312-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)