Merck
W213000
Sigma-Aldrich
ベンズアルデヒド プロピレングリコール アセタール、異性体混合物
≥95%, FG
別名:
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
FEMA番号:
2130
EC Number:
欧州評議会番号:
2226
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.032
NACRES:
NA.21
官能:
bitter; woody; sweet
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
bitter; woody; sweet
SMILES記法
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI Key
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is an isomeric mixture of benzaldehyde propylene glycol acetal (Benzaldehyde PG acetal). It can be prepared from benzaldehyde and propylene glycol, via condensation reaction. Specific gravity of benzaldehyde PG acetal is 1.068 – 1.073 at 20°C. It has been identified as one of the volatile compound present in the artificial caramel and chocolate samples by non-equilibrated solid-phase microextraction/gas chromatography/mass spectrometry.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W213000-VAR-K:
W213000-SAMPLE-K:
W213000-BULK-K:
W213000-1KG-K:
W213000-10KG-K:
W213000-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock GA.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 135-135 (2004)
Headspace solid-phase microextraction analysis of artificial flavors.
Coleman WM and Dube MF.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(15), 2645-2654 (2005)