グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; floral; woody; sweet
SMILES記法
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI Key
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W259525-VAR-K:
W259525-BULK-K:
W259525-1KG-K:
W259525-25G-K:
W259525-100G-K:
W259525-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック