Merck
D39606
Sigma-Aldrich
trans-1,2-ジブロモシクロヘキサン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10Br2
CAS番号:
分子量:
241.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5515 (lit.)
bp
145 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
InChI
1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D39606-VAR:
D39606-25G:
D39606-BULK:
D39606-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)