Merck
333549
Sigma-Aldrich
3-ブロモシクロヘキセン
technical grade, 90%
別名:
2-シクロヘキセン-1-イルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9Br
CAS番号:
分子量:
161.04
Beilstein:
635953
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
57-58 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrC1CCCC=C1
InChI
1S/C6H9Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2
InChI Key
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ブロモシクロヘキセンは、N-tert-ブトキシカルボニル-O-シクロヘキシル-L-チロシンの合成で使用されました。この化合物は同じくムコ-クエルシトール、D-キロ-イノシトールおよびアロ-イノシトールのような高光学純度のシクロヘキシトールの合成でも使用されました。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333549-10ML:
333549-50ML:
333549-250ML:
333549-VAR:
333549-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Y Nishiyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(2), 233-235 (2001-02-24)
A facile and efficient synthesis of N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine [Boc-Tyr(Chx)-OH] is described. Boc-Tyr-OH was treated with NaH in dimethylformamide and then with 3-bromocyclohexene to give N-Boc-O-(cyclohex-2-enyl)-L-tyrosine [Boc-Tyr(Che)-OH] in 70% yield. Hydrogenation of Boc-Tyr(Che)-OH over PtO2 afforded Boc-Tyr(Chx)-OH in almost quantitative yield. The
Synthesis of enantiopure cyclitols from (?)-3-bromocyclohexene mediated by intramolecular oxyselenenylation employing (S, S)-hydrobenzoin and (S)-mandelic acid as chiral sources.
Lee YJ, et al.
Tetrahedron, 61(8), 1987-2001 (2005)