安全性情報
8.03544
Sigma-Aldrich
Dioctyltin oxide
for synthesis
別名:
Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H34OSn
CAS番号:
分子量:
361.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
212-791-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
>100 °C
有効性
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 70 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Sn](=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
InChI Key
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (ex Sn): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類