安全性情報
8.03539
Sigma-Aldrich
Dibutyltin oxide
for synthesis
別名:
Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
CAS番号:
分子量:
248.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
212-449-1
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
自己発火温度
525 °C
有効性
487 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C (decomposes)
溶解性
0.004 g/L
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
650‑750 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
InChI Key
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
thymus
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3