Merck
有機スズ試薬
Sigma-Aldrichが提供する有機スズ化合物製品ポートフォリオには、アリルトリフェニルスタンナン、マレイン酸ジブチルスズ、塩化トリブチルスズなどがあります。
有機スズ試薬は、非常に複雑な天然化合物の合成、新規化学構造の構築、および既知結合の形成のために有機合成を進行させる上で極めて重要です。  有機スズ化合物(別名スタンナン)は、1つ以上のスズ-炭素結合を持ち、パラジウム触媒を用いるクロスカップリング反応ではシントンとしてよく用いられています。1977年にStilleにより報告されて以来、有機スズ試薬の多数のアプリケーションは、創薬に向けた天然物やその他の低分子の合成のための新規炭素-炭素(C-C)結合の形成において一般的なものになりました。   
有機スズ化学は、有機金属化学における活発な研究分野であり続けており、薬理学、農芸化学、重合などの幅広いアプリケーションがあります。私たちの有機スズ試薬は、より複雑なカップリングパートナーを得るためのStilleカップリング前駆体の生成や、合成後期に炭化水素を得るための脱ハロゲン化反応で使用されています。 
詳しくはこちら
Sigma-Aldrichが提供する、幅広い有機スズ化合物のポートフォリオ:
  • 有機スズハロゲン化物
  • 有機スズ水素化物
  • 有機スズ酸化物・水酸化物
  • 高配位スタンナン
  • トリ有機スズ塩
また、クロスカップリング反応や新規結合形成法の発見を促進するためのその他の有機金属試薬も提供しています。それらの試薬については、Sigma-Aldrichの有機リチウム試薬、有機亜鉛試薬、有機アルミニウム試薬、および有機ケイ素試薬のページをご覧ください。