Merck
517070
Sigma-Aldrich
ニトロシル硫酸 溶液
40 wt. % in sulfuric acid
別名:
Nitrosonium bisulfate, Nitrosonium hydrogen sulfate, Nitrosyl hydrogen sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO3SONO
CAS番号:
分子量:
127.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
40 wt. % in sulfuric acid
密度
1.865 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OS(=O)(=O)ON=O
InChI
1S/HNO5S/c2-1-6-7(3,4)5/h(H,3,4,5)
InChI Key
VQTGUFBGYOIUFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517070-VAR:
517070-BULK:
517070-250ML:4548173164960
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)