アッセイ
97%
形状
solid
mp
108-112 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Sc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI Key
KRVHFFQFZQSNLB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ビフェニル-4-チオール(BPT)は、さまざまな表面における接着力や摩擦力を高めるスペーサー鎖として使用される自己組織化単分子膜(SAM)を形成するアルキルチオールです。
アプリケーション
BPTは、微小電気機械システム(MEMS)の潤滑剤を形成するために電子線リソグラフィにおいてレジストとしても利用される可能性があります。 BPTは金(Au)の表面の修飾にも使用される可能性があり、得られた金は自己支持性ナノシートの形成に使用できる可能性があります。
この材料は、大面積の分子接合において最密単層を作製するのに使用されます。†また、ナノリソグラフィ用のネガレジスト材料としての用途もあります。†
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
752207-VAR:
752207-BULK:
752207-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applied spectroscopy, 74(11), 1358-1364 (2020-03-14)
Tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS) is a powerful tool for the characterization of surfaces and two-dimensional materials, delivering both topographical and chemical information with nanometer-scale spatial resolution. Atomic force microscopy (AFM)-TERS combines AFM with a Raman spectrometer and is a very
Talanta, 168, 240-245 (2017-04-11)
We report a method of small molecule analysis using a converted graphene-like monolayer (CGM) plate and laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (LDI-TOF MS) without organic matrices. The CGM plate was prepared from self-assembled monolayers of biphenyl-4-thiol on gold using electron
Applied Physics Letters, 97, 173302/1-173302/3 (2010)
ACS nano (2020-12-04)
Deterministic positioning and assembly of colloidal nanoparticles (NPs) onto substrates is a core requirement and a promising alternative to top-down lithography to create functional nanostructures and nanodevices with intriguing optical, electrical, and catalytic features. Capillary-assisted particle assembly (CAPA) has emerged
Nanotribological properties and mechanisms of alkylthiol and biphenyl thiol self-assembled monolayers studied by AFM.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 63(24), 245412-245412 (2001)