Merck
708488
Sigma-Aldrich
1,1',4',1''-テルフェニル-4-チオール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14S
CAS番号:
分子量:
262.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
246-252 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14S/c19-18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H
InChI Key
KDECGGARTQDFEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708488-VAR:
708488-500MG:
708488-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.