アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.506
密度
0.928 g/mL at 25 °C
SMILES記法
SCCCCCCCCCCCn1cccc1
InChI
1S/C15H27NS/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2
InChI Key
JJDNIFVXOIKYCT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
717223-BULK:
717223-1G:
717223-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.