製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: calcium
損失
10.0% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
bp
2850 °C (lit.)
密度
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChI Key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- バイオディーゼル生産のための有望な不均一系触媒としての酸化カルシウム:現状と展望:バイオディーゼル生産における効果的な触媒としての、石灰石、貝殻、卵殻などの天然資源由来の酸化カルシウムの利用について考察しています(Marinković et al., 2016)。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208159-VAR:
208159-100G:4548173931159
208159-BULK:
208159-25G:4548173931166
208159-PB:
208159-500G:4548173931173
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。