Merck
234761
Sigma-Aldrich
酸化モリブデン(IV)
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoO2
CAS番号:
分子量:
127.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
密度
6.47 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mo]=O
InChI
1S/Mo.2O
InChI Key
QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化モリブデン(IV)(MoO2)は、価電子帯に非局在化電子が存在するため、良好な電気伝導性を有する遷移金属酸化物です。従来、乾燥水素中でMoO3を450~550°Cの温度範囲で還元することにより調製します。
アプリケーション
MoO2は、再充電可能なリチウム電池や燃料の柔軟な固体酸化物燃料電池の陽極材料など、さまざまなエネルギーに基づく用途で使用できます。また、水素改質プロセスの触媒としても使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234761-VAR:
234761-50G:4548173932545
234761-10G:4548173932538
234761-25G:
234761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ordered mesoporous metallic MoO2 materials with highly reversible lithium storage capacity
Shi Y, et al.
Nano Letters, 9(12), 4215-4220 (2009)
Synthesis and applications of molybdenum (IV) oxide
Ellefson CA, et al.
Journal of materials science & technology, 47(5), 2057-2071 (2012)
Sulfur poisoning of molybdenum dioxide during the partial oxidation of a Jet-A fuel surrogate
Marin-Flores O, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 105(1-2), 61-68 (2011)
Tim Verhagen et al.
Nanoscale, 12(5), 3019-3028 (2019-12-14)
Characterization of the type and density of defects in two-dimensional (2D) transition metal dichalcogenides (TMDs) is important as the nature of these defects strongly influences the electronic and optical properties of the material, especially its photoluminescence (PL). Defect characterization is
Ding Zhou et al.
Nature communications, 5, 4716-4716 (2014-09-03)
Porous graphene, which features nano-scaled pores on the sheets, is mostly investigated by computational studies. The pores on the graphene sheets may contribute to the improved mass transfer and may show potential applications in many fields. To date, the preparation