Merck
69860
Sigma-Aldrich
硫化モリブデン(IV)
powder
別名:
二硫化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoS2
CAS番号:
分子量:
160.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
粒径
~6 μm (max. 40 μm)
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI Key
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二硫化モリブデンは二次元の層状物質です。遷移金属ジカルコゲナイド(TMD)の単一層は、光伝導性を示します。TMDの層を機械的または化学的に剥離して、ナノシートを形成することができます。
アプリケーション
MoS2粒子の酸性溶液を用いて水1,2-ジクロロエタン界面での水素発生を触媒しました。MoS2をN-メチルピロリドンに分散させて様々なサイズの剥離したMoS2薄片(フレーク)を形成しました。MoS2インクはインクジェットプリンターに使用されました。MoS2は、エレクトロニクスおよびオプトエレクトロニクスに用途が見つかる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69860-VAR:
69860-BULK:
69860-500G:4548173945828
69860-100G:4548173945811
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of high concentration dispersions of exfoliated MoS2 with increased flake size
O?Neill A, et al.
Chemistry of Materials, 24(12), 2414- 2421 (2012)
Hydrogen evolution at polarised liquid/liquid interfaces catalyzed by molybdenum disulfide.
Hatay I, et al.
Energy & Environmental Science, 4(10), 4246-4251 (2011)
"Inkjet Printing of MoS2
Li J, et al.
Advances in Functional Materials, 24(41), 6524-6531 (2014)
Ting Cao et al.
Nature communications, 3, 887-887 (2012-06-08)
A two-dimensional honeycomb lattice harbours a pair of inequivalent valleys in the k-space electronic structure, in the vicinities of the vertices of a hexagonal Brillouin zone, K(±). It is particularly appealing to exploit this emergent degree of freedom of charge
Branimir Radisavljevic et al.
ACS nano, 5(12), 9934-9938 (2011-11-15)
Logic circuits and the ability to amplify electrical signals form the functional backbone of electronics along with the possibility to integrate multiple elements on the same chip. The miniaturization of electronic circuits is expected to reach fundamental limits in the
資料
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
すべて表示