詳細
Resistivity: 75-100 kΩ·cm; Prepared by spin-coating at 1000 rpm/30 s for 1 coat, followed by thermal annealing at 400°C in Ar/H2 for 3 hours
フォーム
dispersion
組成
Solid Content, 1.5-2.5%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
green
粒径
≤0.4 μm
粘度
2-4 mPa.s
bp
78 °C (Ethanol)
密度
0.78-0.88 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Mo]=S=S
InChI Key
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901867-10ML:
901867-BULK:
901867-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
さまざまなバイオセンシング技術でグラフェンの応用が成功したことで、その他グラフェン様材料・2次元材料のバイオセンシング用途の研究が進められています。
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。