Merck
234842
Sigma-Aldrich
硫化モリブデン(IV)
greener alternative
powder, <2 μm, 98%
別名:
二硫化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoS2
CAS番号:
分子量:
160.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<2 μm
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI Key
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
二硫化モリブデンは二次元層状物質です。遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDs)の単層は光伝導性を示します。TMD のレイヤーは機械的にまたは化学的に剥離することができ、ナノシートを形成します。たとえば MoS2 等のTMDは非線形光学特性を示し、1064 nm および532 nm のナノ秒パルスレーザーにより詳細が研究されました。
アプリケーション
水素添加および異性化触媒。化学的経路により形成された MoS2 ナノシートの光応答が研究されました。MoS2 は電子工学や光電子工学において潜在的用途がある可能性があります。
包装
ガラスボトルに充填されています
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234842-5G:
234842-BULK:
234842-VAR:
234842-500G:4548173932569
234842-100G:4548173932552
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inkjet Printing of MoS2
Li J, et al.
Advances in Functional Materials, 24(14), 6524- 6531 (2014)
Optical limiting of layered transition metal dichalcogenide semiconductors
Dong N,et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) null
Nan-Fu Chiu et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 234-234 (2020-04-11)
We constructed a novel surface plasmon resonance (SPR) detection assay using carboxyl-functionalized molybdenum disulfide (carboxyl-MoS2) nanocomposites as a signal amplification sensing film for the ultrasensitive detection of the lung cancer-associated biomarker cytokeratin 19 fragment (CYFRA21-1). The experiment succeeded in MoS2
MoS2 nanosheets for top-gate nonvolatile memory transistor channel.
Hee Sung Lee et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(20), 3111-3115 (2012-08-02)
Seung-Keun Park et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(7), 2399-2405 (2012-12-05)
We introduce a simple process to synthesize few-layered MoS(2) nanosheets supported on coaxial carbon nanotubes through an L-cysteine-assisted hydrothermal route, in which L-cysteine, a cheap and ordinary amino acid, plays a fundamental role in controlling the morphology of the hybrid
資料
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
すべて表示