Merck
790583
Sigma-Aldrich
硫化タングステン(IV)
nanopowder, 90 nm avg. part. size (SEM), 99% trace metals basis
別名:
Monotungsten disulfide, Tungsten disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WS2
CAS番号:
分子量:
247.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
平均部品サイズ
90 nm (SEM)
密度
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
InChI Key
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tungsten sulfide possesses a pseudo 2 dimensional structure with applications in the Petrochemical industry as a desulfurization catalyst. Tungsten Sulfide nanoparticles have drawn research interest due to their potential in solid-state lubricants; coatings and photocatalysts.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
790583-VAR:
790583-BULK:
790583-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Rapoport; L.;
Nature, 387(6635), 791-793 (1997)
Jiang; Hong;
The Journal of Physical Chemistry C, 116(14), 7664-7671 (2012)
Voevodin; A. A.;
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)
Yingfeng Qin et al.
Analytica chimica acta, 866, 84-89 (2015-03-04)
As an important antitumor drug, bleomycin (BLM) is widely used in the treatment of a variety of cancers. In addition, nucleases play a crucial role in DNA replication, recombination and repair which are associated with cancer development. Thus, the development
Jingjin Zhao et al.
Analytica chimica acta, 887, 216-223 (2015-09-01)
Herein, we introduced a tungsten disulfide (WS2) nanosheet and exonuclease III (Exo III) co-assisted signal amplification strategy for highly sensitive fluorescent polarization (FP) assay of DNA glycosylase activity. Two DNA glycosylases, uracil-DNA glycosylase (UDG) and human 8-oxoG DNA glycosylase 1
資料
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。
2次元材料であるMoS2を触媒とするHERに関する最新の進展を概説し、高性能で費用効率の高いHER触媒の開発に向けた合理的設計についての展望も述べます。
すべて表示