Merck
243639
Sigma-Aldrich
硫化タングステン(IV)
powder, 2 μm, 99%
別名:
Tungsten disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WS2
CAS番号:
分子量:
247.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
粒径
2 μm
密度
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
InChI Key
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫化タングステン(IV)(WS2)は、触媒特性、光学特性および電子特性が良好な遷移金属ジカルコゲナイドです。WS2は、航空宇宙、切断ツールおよび自動車システムなどさまざまな分野で固体潤滑剤として使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
243639-VAR:
243639-50G:
243639-5KG:
243639-500G:
243639-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Codeposition of inorganic fullerene-like WS2 nanoparticles in an electrodeposited nickel matrix under the influence of ultrasonic agitation
Garcia-Lecina E, et al.
Electrochimica Acta, 114, 859-867 (2013)
Performance of femtosecond laser-textured cutting tools deposited with WS2 solid lubricant coatings
Deng J, et al.
Surface and Coatings Technology, 222(1), 135-143 (2013)
WC/DLC/WS 2 nanocomposite coatings for aerospace tribology
Voevodin AA, et al.
Tribology Letters, 6(2), 75-78 (1999)
Maria O Zhukova et al.
Nanoscale research letters, 14(1), 225-225 (2019-07-11)
Time-resolved terahertz spectroscopy has become a common method both for fundamental and applied studies focused on improving the quality of human life. However, the issue of finding materials applicable in these systems is still relevant. One of the appropriate solution
Antispalling effect of WS2 nanoparticles on the lubrication of automotive gearboxes
Aldana PU, et al.
Tribology Transactions, 59(1), 178-188 (2016)
資料
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。
2次元材料であるMoS2を触媒とするHERに関する最新の進展を概説し、高性能で費用効率の高いHER触媒の開発に向けた合理的設計についての展望も述べます。
すべて表示