Merck
248568
Sigma-Aldrich
酸化カルシウム
reagent grade
別名:
生石灰, 石灰
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaO
CAS番号:
分子量:
56.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
reagent grade
フォーム:
powder
グレード
reagent grade
品質水準
フォーム
powder
濃度
≥68.0% Ca (EDTA titration)
損失
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
pH
12.6 (20 °C)
bp
2850 °C (lit.)
密度
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChI Key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化カルシウム(CaO)はアルカリ土類金属酸化物であり、多くの産業用途があります。酸化カルシウムは手頃な価格で環境に優しく、強塩基性で豊富に得られるメタノール溶解度の低い毒性のない化合物であるという特徴があるため、触媒作用において大きな注目を集めています。
アプリケーション
酸化カルシウムは以下の用途で使用されます:
  • バイオディーゼルを製造するためのパーム油のエステル交換反応中の触媒として。
  • WTS(水処理汚泥)由来のクリプトスポリジウム属原虫のオーシストおよびジアルジア属のシストの不活化。
  • 牛糞尿とトウモロコシわらのバイオガス生成能を向上させるためにPAA(過酢酸)と組み合わせて。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
248568-BULK:
248568-VAR:
248568-VAR-D:
248568-2.5KG:4548173933948
248568-500G:4548173933955
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ryo Kubota et al.
Biological engineering transactions, 4(2), 69-80 (2011-01-01)
We report on the use of a non-instrumented device for the implementation of a loop-mediated amplification (LAMP) based assay for the select-agent bacterial-wilt pathogen
Preparation of biodiesel catalyzed by solid super base of calcium oxide and its refining process.
Huaping ZHU, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 27(5), 391-396 (2006)
Calcium oxide as a solid base catalyst for transesterification of soybean oil and its application to biodiesel production.
Kouzu M, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 87(12), 2798-2806 (2008)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-65 (1994)
Marco Faustini et al.
Nanoscale, 5(3), 984-990 (2012-12-19)
We report the simple preparation of ultra-thin self-assembled nanoperforated titanium calcium oxide films and their use as reactive nanomasks for selective dry etching of silicon. This novel reactive nanomask is composed of TiO(2) in which up to 50% of Ti