Merck
1.02109
Supelco
Calcium oxide from marble
small lumps ~3-20 mm
別名:
Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaO
CAS番号:
分子量:
56.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-138-9
NACRES:
NB.21
アッセイ:
≥95.0% (complexometric)
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
≥95.0% (complexometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
2850 °C/100 mbar
mp
2580 °C
密度
3.37 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800‑1200 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ca]=O
InChI
1S/Ca.O
InChI Key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1