Merck
239232
Sigma-Aldrich
水酸化カルシウム
ACS reagent, ≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(OH)2
CAS番号:
分子量:
74.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥95.0%
形状
powder
不純物
≤0.03% insol. in HCl
≤0.1% S compounds
≤3.0% calcium carbonate
pH
12.4-12.6 (20 °C)
密度
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.03%
微量陽イオン
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.003% (by ICP)
SMILES記法
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カルシウムは、下水処理プラント(WWTP)でpHを調整するために一般的に使用されます。水酸化カルシウムは、強い塩基性特性を有するため、多くの用途に使用されます。用途としては、上下水処理における凝集剤、しっくい成分、土壌改良、非灰汁縮毛矯正剤の灰汁代替品として、および酸を中和するための石灰産業での使用などがあります。
アプリケーション
水酸化カルシウムは以下の用途に使用できます:
  • 凝集を克服してフェノールが豊富なバイオオイルを生成するための、流動床反応器での熱分解中の工業用リグニンの前処理。
  • 固定床反応器内での松材の熱分解における触媒として。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239232-2.5KG:4548173933023
239232-10KG:
239232-500G:4548173933030
239232-100G:4548173933016
239232-5.5KG:
239232-BULK:
239232-5G:
239232-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The antibacterial effect of camphorated paramonochlorophenol, camphorated phenol and calcium hydroxide in the treatment of infected root canals.
A Bystrom et al.
Endodontics & dental traumatology, 1(5), 170-175 (1985-10-01)
U Schröder
Journal of dental research, 64 Spec No, 541-548 (1985-04-01)
The findings from the recent literature on pulpal cell responses to the application of calcium hydroxide to exposed pulps are described. The effect of calcium hydroxide on healthy and inflamed pulp is discussed. The effect of incorporation of calcium hydroxide
Lidan Ye et al.
Bioresource technology, 132, 38-44 (2013-02-13)
Cost-effective production of optically pure lactic acid from lignocellulose sugars is commercially attractive but challenging. Bacillus coagulans C106 was isolated from environment and used to produce l-lactic acid from xylose at 50°C and pH 6.0 in mineral salts medium containing
F H van de Sande et al.
Journal of dental research, 92(7 Suppl), 78S-83S (2013-05-22)
This practice-based retrospective study evaluated the survival of resin composite restorations in posterior teeth, focusing on the influence of potential patient risk factors. In total, 306 posterior composite restorations placed in 44 adult patients were investigated after 10 to 18
Nikte Gómez-Ortíz et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(5), 1556-1565 (2013-01-26)
The presence and deteriorating action of microbial biofilms on historic stone buildings have received considerable attention in the past few years. Among microorganisms, fungi are one of the most damaging groups. In the present work, antimicrobial surfaces were prepared using