Merck
208043
Sigma-Aldrich
硫化ナトリウム 九水和物
ACS reagent, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S·9H2O
CAS番号:
分子量:
240.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals or chunks
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: sodium
colorless to slightly yellow
微量陰イオン
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
微量陽イオン
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
InChI Key
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫化ナトリウム九水和物は還元による、窒素酸化物のアミンへの変換に関与します。
アプリケーション
硫化ナトリウム九水和物は H2S のソースであり、神経変性疾患に関連するアミロイド原線維に与える H2S の影響の研究に用いられています。生下水(汚水)試料中の硫化物の定量分析のための硫化物標品の調製に用いられています。
チオアミド合成時の触媒として作用します。
硫化ナトリウム九水和物はガスクロマトグラフィーによるチーズサンプル中の揮発性硫黄化合物の定量のための標準物質として用いられています。室温でのエタノール、および沸騰したエタノール中で 4-(2'-ヒドロキシアリル)-2-(N,N-ジアルキルアミノ)-1,3-ジチオリウム過塩素酸塩と反応し、それぞれ 1,3-ジチオール-2-チオンおよび 2'-ヒドロキシアセトフェノンを生成します。硫化ナトリウム九水和物は vic-二臭化物を還元的脱臭素化を経由して相当するオレフィンへ変換するための還元剤として用いられることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208043-500G:4548173225463
208043-100G:4548173225456
208043-25G:
208043-10G:
208043-6X500G:
208043-BULK:
208043-5G:4548173225449
208043-VAR:
208043-3KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reduction of nitroxides to amines by sodium sulfide.
Kornblum N and Pinnick HW.
The Journal of Organic Chemistry, 37(12), 2050-2051 (1972)
Preservation and simultaneous analysis of relevant soluble sulfur species in sewage samples
Keller-Lehmann B, et al.
Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Technologies and Engineering Systems (ICITES2013). Springer International Publishing, 2014., 26 (2006)
Reaction of 4-(2'-Hydroxyaryl)-1, 3-dithiolium Salts with Sodium Sulfide. A Selective Synthesis of 2'-Hydroxyacetophenones.
Birsa ML.
Synthetic Communications, 33(17), 3071-3076 (2003)
A new reduction system: combination of sodium sulfide (sodium hydrosulfide) with phase transfer agent in a two-phase mixture. Reductive debromination ofvic-dibromides to olefins.
Nakayama J, et al.
Tetrahedron Letters, 24(29), 3001-3004 (1983)
Veinot, J.G.C. et al.
Chemistry of Materials, 9, 2117-2117 (1997)