Merck
798592
Sigma-Aldrich
硫酸ナトリウム
anhydrous, granular, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
グレード:
ACS reagent
anhydrous
フォーム:
granular
powder
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
フォーム
granular
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
損失
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸ナトリウムは、有機合成の試薬および触媒として一般的に使用される無機塩です。また、水に対する親和性がありほとんどの有機化合物と相溶であるため、有機合成における乾燥剤としても使用されます。仕上げ時に、微量の水分を除去するために有機相を無水硫酸ナトリウムで処理します。
アプリケーション
硫酸ナトリウムは、生体分子の精製のためにポリエチレングリコールとともに水性二相分配システムで使用できます。
特徴および利点
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うことはありません
  • エコロジー–包装にくっつかないので廃棄物が減ります
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798592-BULK:
798592-VAR:
798592-2.5KG:
798592-1KG:
798592-5KG:
798592-12KG:
798592-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carolina Cortés-Herrera et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-15)
Avocado (a fruit that represents a billion-dollar industry) has become a relevant crop in global trade. The benefits of eating avocados have also been thoroughly described as they contain important nutrients needed to ensure biological functions. For example, avocados contain
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.