Merck
1.06637
Supelco
硫酸ナトリウム
anhydrous, coarse granules for analysis EMSURE® ACS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (acidimetric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
溶解性:
200 g/L
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
溶解性
200 g/L
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
1400‑1600 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Removal of Sodium Sulfate from Iron Phosphate: Sodium sulfate is also involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a method to remove sodium sulfate from iron phosphate, an essential process in the production of high-purity materials for various industrial applications. This research highlights the importance of sodium sulfate in refining chemical processes and improving the quality of industrial products (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 5.2 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (250-2000 µm): ≥ 85 %
Corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
プロトコル
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.