Merck
C6277
Sigma-Aldrich
コンゴーレッド
Dye content, ≥85%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
コスモスレッド, コットンレッドB, コットンレッドC, コンゴレッド4B, ダイレクトレッド28, ダイレクトレッドR, ダイレクトレッドY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H22N6Na2O6S2
CAS番号:
分子量:
696.66
カラーインデックス番号:
22120
Beilstein:
3894858
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
コンゴーレッド, certified by the Biological Stain Commission, BioXtra
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
製品種目
BioXtra
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥85%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
>360 °C (lit.)
溶解性
H2O: 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChI Key
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コンゴレッドは、βアミロイドペプチドの染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コンゴレッドは、ベンジジン系のアニオン性ジアゾ色素です。多くのアミロイドタンパク質に結合する組織学的色素であり、アミロイドβ-ペプチド凝集体の定量に使用されます。コンゴレッドはまた、連続したβ-(1,4)-結合D-グルコピラノシル単位を含む多糖であるβ-D-グルカンや、一部のヘミセルロース系ガラクトグルコマンナンと相互作用します。
適合性
ミョウバンベースのヘマトキシリンに対する対比染色剤としての使用、Puchtlerのアミロイド染色のHighman変法やChurukian変法への使用について認証済みです。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C6277-25G:
C6277-VAR:
C6277-BULK:
C6277-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Long-term treatment of thalidomide ameliorates amyloid-like pathology through inhibition of ?-secretase in a mouse model of Alzheimer's disease.
He P, et al.
PLoS ONE, 8, e55091-e55091 (2013)
Efficient imaging of amyloid deposits in Drosophila models of human amyloidoses.
Berg I, et al.
Nature Protocols, 5, 935-935 (2010)
Alejandro Llanos-Chea et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 68(4), 509-516 (2018-11-13)
Enteric bacterial pathogens cause diarrheal disease and mortality at significant rates throughout the world, particularly in children younger than 5 years. Our ability to combat bacterial pathogens has been hindered by antibiotic resistance, a lack of effective vaccines, and accurate
Apolipoprotein E associates with beta amyloid peptide of Alzheimer's disease to form novel monofibrils. Isoform apoE4 associates more efficiently than apoE3.
Sanan DA, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 94, 860-860 (1994)
Quantifying amyloid beta-peptide (Abeta) aggregation using the Congo red-Abeta (CR-abeta) spectrophotometric assay.
Klunk WE, et al.
Analytical Biochemistry, 266, 66-66 (1999)