製品名
チオフラビンS, practical grade
グレード
practical grade
品質水準
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
light beige to dark beige, to Dark Brown
溶解性
ethanol: water (1:1): 1 mg/mL
λmax
360-380
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1892-BULK:
T1892-VAR:
T1892-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック