Merck
201871
Sigma-Aldrich
Direct yellow 27
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20N4Na2O9S3
CAS番号:
分子量:
662.62
カラーインデックス番号:
13950
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
λmax
393 nm
&ε; (減衰係数)
53000-57000 at 224-230 nm in water at 0.02 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)C(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)-c3nc4ccc(C)c(c4s3)S([O-])(=O)=O)=C(/C)O
InChI
1S/C25H22N4O9S3.2Na/c1-13-8-10-18-22(23(13)41(35,36)37)39-25(27-18)15-9-11-17(20(12-15)40(32,33)34)28-29-21(14(2)30)24(31)26-16-6-4-5-7-19(16)38-3;;/h4-12,30H,1-3H3,(H,26,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b21-14-,29-28+;;
InChI Key
VHKQQPDOJAIOKS-NOBNIHJLSA-L
詳細
As a direct dye, Direct Yellow 27 is an acid dye with large molecules that will bind to cellulose fibers directly. It is mono azo dye with good light fastness.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
201871-VAR:
201871-10G:
201871-50G:
201871-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)