Merck
239313
Sigma-Aldrich
硫酸ナトリウム
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
anhydrous
フォーム:
granular
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
granular
不純物
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
損失
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
硫酸ナトリウム(無水)は、エタノール中での1,3-ジアリール-2-プロペン-1-オンと塩酸ヒドロキシルアミンとの縮合により1,3-ジアリール-2-プロペン-1-オンオキシムを合成する際の触媒として使用できます。
NaSO4は、有機合成において有機抽出物から微量の水を除去するための乾燥剤としても使用できます。脂肪酸、アルデヒド、ケトン、アルキルハロゲン化物、アリールハロゲン化物などほぼすべての化合物の乾燥に用いられます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239313-6X500G:
239313-500G:
239313-12KG:
239313-VAR-D:
239313-BULK:
239313-VAR:
239313-1KG:
239313-4X2.5KG:
239313-5KG:
239313-50KG:
239313-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 3-and 5-Alkyl-6-alkyl (aryl) tetrahydropyran-2, 4-diones by the Condensation of ?-Oxo Acid Esters with Aldehydes and Ketones
Lokot, IP, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 37(6), 707-714 (2001)
Improved Synthesis of 1, 3-Diaryl-2-propen-1-one Oxime in the Presence of Anhydrous Sodium Sulfate
Xu Xiaoya, et al.
Chin. J. Chem., 29(12), 2781-2784 (2011)
Chromatographic characterization of the crambe (Crambe abyssinica Hochst) oil and modeling of some parameters for its conversion in biodiesel
Silveira EV, et al.
Industrial Crops and Products, 97, 545-551 (2017)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 405-405 (1994)
The use of sodium sulfate as the globulin precipitant in the determination of proteins in blood.
Howe PE.
The Journal of Biological Chemistry, 49(1), 93-107 (1921)