詳細
硫酸カリウムは、リン酸石膏と塩化カリウムを反応させることで調製される無機塩です。 硫酸アルミニウム(Al2(SO4)3)と二酸化ケイ素(SiO2)とともに加熱すると針状のムライト粒子を形成します。 土壌への適用により、イネの青銅色化を最小限にすることが報告されています。 20~50°Cの温度範囲で表面統合成長速度が得られています。 気相における硫酸カリウムの理論熱容量曲線が得られています。
アプリケーション
硫酸カリウムは、ジベンゾ-18-クラウン-6のスルホン化による4′-ジベンゾ-18-クラウン-6-スルホン酸の調製におけるスルホン化剤として使用することができます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P0772-250G:
P0772-VAR:
P0772-1KG:
2540077:
P0772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Growth and dissolution kinetics of potassium sulfate crystals in an agitated vessel.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 13(4), 299-305 (1974)
Thermodynamics of the vaporization processes for potassium sulfate.
J. Chem. Phys. , 65(8), 3053-3062 (1976)
Rice bronzing in Nigeria caused by nutrient imbalances and its control by potassium sulfate application.
Plant and Soil, 117(2), 275-286 (1989)
Sulfonation of benzocrown ethers by potassium sulfate in polyphosphoric acid.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 37(7), 822-826 (2001)
Conversion of phosphogypsum to potassium sulfate.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 82(2), 395-399 (2005)