グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 300
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
不純物
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pH
5.5-5.8 (25 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
223492-25G:
223492-500G:
223492-VAR:
223492-2.5KG:
223492-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.