蒸気圧
6.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
有効性
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-41 °C
転移温度
flash point 50 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Aryl thiols via copper-catalyzed single-step reaction with aryl halides.
- 1,3-Dithiolanes via Lewis acid-catalyzed chemoselective condensation with carbonyl compounds.
- Polyalkylene sulfides via polycondensation with dibromides in the presence of NaH.
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 - 1.126
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
8007959999:
8007950100:
8007950500:
US1800795/0100:
8007950000:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.