蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
不純物
≤0.05% water
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- N-Boc, N-ベンジルオキシメチル, ベンジルエーテル、p-メトキシベンジルエーテル、t-ブチルエーテル、t-ブチルオキシメチルエーテル、トリフェニルメチルエーテル、およびメチルアセタールなどの窒素および酸素保護基の切断。
- 過炭酸ナトリウムと組み合わせたバイヤー・ビリガー酸化反応。,·
- アレーンのC-Hトリフルオロメチル化。
TFAは以下としても使用できます:
- 原子移動環化反応およびポリマー法における溶媒。
- 非プロトン性溶媒中でのシクロヘキサノンオキシムのベックマン転位によるε-カプロラクタムの合成における触媒。
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T6508-10AMP-KC:
T6508-10X10AMP:
T6508-VAR:
T6508-25ML:
T6508-4X100ML:
T6508-6.5ML:
T6508-500ML-C:
T6508-50ML-KC:
T6508-6.5ML-KC:
T6508-BULK:
T6508-10AMP:
T6508-1AMP:
T6508-1L:
T6508-500ML:
T6508-5X10AMP:
T6508-1AMP-KC:
T6508-5ML:
T6508-2L:
T6508-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
プロトコル
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.