Merck
74564
Supelco
トリフルオロ酢酸
analytical standard
別名:
TFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOH
CAS番号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.05% water
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロ酢酸は、ペルフルオロ化酸(PFA)グループに属する植物毒性化合物です。トリフルオロ酢酸は環境汚染物質であり、表流水および地下水の有機フッ素負荷の一因となります。
アプリケーション
トリフルオロ酢酸は、クロマトグラフィーにおける選択性、高い揮発性、および低い紫外光カットオフといった性質から、タンパク質やペプチドの分離用の高速液体クロマトグラフィー移動相における調節剤として使用されます。
トリフルオロ酢酸は、クロマトグラフィー選択性があり、揮発性が高く、紫外線カットオフ値が低いという特性を有することから、タンパク質およびペプチドの分離に使用する高速液体クロマトグラフィー移動相の改良剤として使用できます。
トリフルオロ酢酸は、高速液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析により水マトリックス中の分析物を測定する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関するより詳しい情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74564-10ML-F:
74564-5ML-F:
74564-VAR-F:
74564-BULK-F:
74564-1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Enhanced sensitivity for peptide mapping with electrospray liquid chromatography-mass spectrometry in the presence of signal suppression due to trifluoroacetic acid-containing mobile phases
Apffel A, et al.
Journal of Chromatography A, 712(1), 177-190 (1995)
Analysis of trifluoroacetic acid and other short-chain perfluorinated acids (C2--C4) in precipitation by liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Comparison to patterns of long-chain perfluorinated acids (C5--C18)
Taniyasu S, et al.
Analytica Chimica Acta, 619(2), 221-230 (2008)
Yukiko Enomoto-Rogers et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1827-1834 (2013-02-13)
Fully substituted glucomannan triacetate (GMTAc) (degree of substitution (DS)=3.0) was prepared from konjac glucomannan (KGM) treated with acetic acid and trifluoroacetic anhydride (TFAA). The peaks in the (1)H- and (13)C NMR spectra of GMTAc were assigned in detail based on
Caroline Le Maréchal et al.
Veterinary research, 42, 35-35 (2011-02-18)
Staphylococcus aureus is a major cause of mastitis in ruminants. In ewe mastitis, symptoms range from subclinical to gangrenous mastitis. S. aureus factors or host-factors contributing to the different outcomes are not completely elucidated. In this study, experimental mastitis was
Christian D Kelstrup et al.
Journal of proteome research, 13(12), 6187-6195 (2014-10-29)
Shotgun proteomics is a powerful technology for global analysis of proteins and their post-translational modifications. Here, we investigate the faster sequencing speed of the latest Q Exactive HF mass spectrometer, which features an ultra-high-field Orbitrap mass analyzer. Proteome coverage is